Přejít k obsahu
GF57718503
Carbon
foil, 25x25mm, thickness 0.15mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Synonyma:
Activated charcoal, C 000405, Charcoal activated
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
12.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141908
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
99.95%
form
foil
autoignition temp.
842 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 577-185-03
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
size × thickness
25 × 25 mm × 0.15 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)