Přeskočit na
E9706
Ethyl acrylate
contains 10-20 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonyma:
Acrylic acid ethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 320,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 730,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 110,00 Kč
10 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 440,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CHCOOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-438-8
Beilstein/REAXYS Number:
773866
MDL number:
1 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
31 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
721 °F
contains
10-20 ppm MEHQ as inhibitor
expl. lim.
12.1 %
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
It is an acrylic monomer. It may be prepared either by reacting acetylene with carbon monoxide and ethyl alcohol in the presence of nickel carbonyl and hydrogen chloride as catalysts, or by catalyzed esterification of acrylic acid with alcohol. It polymerizes readily under the influence of heat, light or other initiators.
Application
Used in the manufacture of a variety of polymers and copolymers. It is also used as an ingredient in latex paints., binders , caulks, lubricating oils, polishes, adhesives, fibers, plastics and other products.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.0083676130W241811
Ethyl acrylate analytical standard
Supelco
76130
Ethyl acrylate
assay
99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
0.921 g/mL at 20 °C, 0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
contains
10-20 ppm MEHQ as inhibitor
contains
-
contains
~0.002% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
contains
10-30 ppm MEHQ as stabilizer (synthetic)
bp
99 °C (lit.)
bp
100 °C/1013 hPa
bp
99 °C (lit.)
bp
99 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acrylate
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
48.2 °F - closed cup
flash_point_c
9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?