Přeskočit na
E50604
Ethyltriphenylphosphonium bromide
99%
Synonyma:
TEP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 040,00 Kč
780,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 390,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[(C6H5)3P+C2H5]Br-
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
371.25
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-223-3
Beilstein/REAXYS Number:
3599630
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystalline
780,00 Kč
Ceníková cena1 040,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
crystalline
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-205 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for synthesis of:
  • D-amino acids from L-cysteine-derived thiazolidines
  • Leiodolide A via aldol reactions and Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Cycloalkanoindolines via diastereoselective intramolecular inimo-ene reactions
  • WXYZA′ domain of maitotoxin using the coupling of key building blocks
Reactant for:
  • Solid-state metathesis polycondensation to form alkyl-dipropenylthiophene monomers
  • Mizoroki-Heck cyclization and cascading Tsuji-Trost cyclization / lactonization cyclization reactions for synthesis of an ABC ring system
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
130079A36603389471
assay
99%
assay
98%
assay
99%
assay
95%
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
203-205 °C (lit.)
mp
230-234 °C (lit.)
mp
222-225 °C (lit.)
mp
164-168 °C (lit.)
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
401.0 °F
flash_point_c
205 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)