Merck
E33505
Ethyl isonipecotate
98%
Synonyma:
Ethyl 4-piperidinecarboxylate, Piperidin-4-carboxylic acid ethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H15NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-416-7
Beilstein/REAXYS Number:
118419
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI key
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • SMN protein modulators
  • β-aryl and β-amino-substituted aliphatic esters by rhodium catalyzed tandem double bond migration/conjugate addition
  • Nitroethylenediamines by nucleophilic ring opening of nitroimidazolidinone
  • RhoA inhibitors for cardiovascular disease therapy
  • Saccharin derived Mannich bases as antimicrobials and antioxidants
Reactant for one-pot reductive amination and Suzuki-Miyaura cross coupling of formyl aryl and heteroaryl MIDA boronates
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)