Merck
E32754
4,6-O-Ethylidene-α-D-glucose
Synonyma:
4,6-O-Ethylidene α-D-glucopyranose, Ethylidene glucose, NSC 89726
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H14O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
236-198-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
CC1OC[C@H]2O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-12-2-4-7(13-3)5(9)6(10)8(11)14-4/h3-11H,2H2,1H3/t3?,4-,5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
VZPBLPQAMPVTFO-NKWOADHPSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)