Merck
E24859
Protocatechuic acid ethyl ester
97%
Synonyma:
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(HO)2C6H3CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-529-0
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
132-134 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChI key
KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)