Přejít k obsahu
DWKBWP2000P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 2000 mL
Synonyma:
BWP2000P, container, flask, plastic bottle, reagent bottle, storage bottle, vessel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121818
Capacity:
2000 mL
Material:
round translucent polypropylene bottle, wide-neck
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 5 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
round translucent polypropylene bottle, wide-neck
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences AZLON® BWP2000P
capacity
2000 mL
General description
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Application
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Features and Benefits
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Legal Information
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)