Merck
DWK73663-25
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
green polypropylene cap, cap diam. (25 mm)
Synonyma:
73663-25, KIMBLE KIM-KAP, cap, closure, cover, lid, push-cap, seal, top
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Material:
green polypropylene cap
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 500 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
green polypropylene cap
sterility
non-sterile
packaging
case of 500 ea
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences 73663-25
cap diam.
(25 mm)
General description
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Features and Benefits
  • Autoclavable
  • Color coded
Legal Information
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE® KIM-KAP® push cap
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)