Merck
D91071
Diethyl benzylphosphonate
99%
Synonyma:
(Diethoxyphosphonomethyl)benzene, Benzylphosphonic acid diethyl ester, NSC 62294
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2P(O)(OC2H5)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
228.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
214-097-4
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
106-108 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(=O)(Cc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C11H17O3P/c1-3-13-15(12,14-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3
InChI key
AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbene for treatment of skin disorders
  • Natural cytotoxic marine products of polyketide origin via intramolecular Diels-Alder reactions
  • Stilbenes via on-column oxidation of vicinal diols and Horner-Emmons reactions
  • Inhibitors of teh Wnt pathway for colon cancer repression using Wadsworth-Emmons reactions
  • Antimalarial drug analogs against P. falciparum
Reactant for:
  • Cyclization of aryl ethers, amines, and amides
  • Investigating the effects of functional groups on the performance of clue organic LEDs
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)