Merck
D55407
2,3-Dichloroaniline
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Cl2C6H3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-157-9
Beilstein/REAXYS Number:
472027
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
refractive index
n20/D 1.597 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
density
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChI key
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dichloroaniline
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)