Merck
D5431
Diethylamine NONOate diethylammonium salt
≥98%
Synonyma:
DEA NONOate, DEA/NO diethylammonium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2)2N–N(N=O)O- (CH3CH2)2NH2+
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
t1/2 16 min phosphate buffer, 22 °C NO release
assay
≥98%
form
solid
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCNCC.CCN(CC)N(O)N=O
InChI
1S/C4H11N3O2.C4H11N/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;1-3-5-4-2/h9H,3-4H2,1-2H3;5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LBJLVZKEUWCGIA-UHFFFAOYSA-N
Application
DEA/NO diethylammonium salt can be used as:        
  • A nitric oxide (NO) donor.
  • A reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst.
Used as:
  • Reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst
  • Nitric oxide (NO) donor
Biochem/physiol Actions
NO donor
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)