Merck
D47102
Dibutyl maleate
96%
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
228.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-328-4
Beilstein/REAXYS Number:
1726634
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C12H20O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
InChI key
JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
248.0 °F
flash_point_c
120 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)