O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H3Br2N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.89
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-839-6
Beilstein/REAXYS Number:
109099
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
92-95 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI key
ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?