O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H12O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
233-774-5
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
solid
Quality Segment
mp
122.5-124 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
InChI key
SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Oxidation with tert-butylhydroperoxide in water for synthesis of carboxylic acids and ketones
- Synthesis of tachykinin neurokinin-1 receptor antagonists
- Pauson-Khand reaction mechanism studies
- Mapping the active site of aziridination catalysts
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?