O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H26O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
266.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
243-296-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlivapor density
9.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
solid
bp
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
InChI key
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
352.4 °F - closed cup
flash_point_c
178 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?