O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NC6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-727-0
Beilstein/REAXYS Number:
774631
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
form
crystals
mp
82-84 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,1-2H3
InChI key
MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?