Přejít k obsahu
CDS020094
Boc-L-1,2,3,4-tetrahydronorharman-3-carboxylic acid
AldrichCPR
Synonyma:
(S)-2-Boc-1,2,3,4-tetrahydronorharmane-3-carboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H20N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
316.35
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
691288
MDL number:
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1Cc2[nH]c3ccccc3c2C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-9-13-11(8-14(19)15(20)21)10-6-4-5-7-12(10)18-13/h4-7,14,18H,8-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChI key
FHEPEWKHTOVVAT-AWEZNQCLSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)