Přejít k obsahu
CDS006602
cyclo(-leu-phe)
AldrichCPR
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H20N2O2
Molekulová hmotnost:
260.33
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
functional group
phenyl
SMILES string
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C15H20N2O2/c1-10(2)8-12-14(18)17-13(15(19)16-12)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13H,8-9H2,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-,13-/m0/s1
InChI key
QPDMOMIYLJMOQJ-STQMWFEESA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)