Merck
CBR00087
4-(2-Morpholin-4-yl-2-oxoethoxy)aniline
AldrichCPR
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H16N2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
functional group
ether
SMILES string
O=C(COC(C=C1)=CC=C1N)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H16N2O3/c13-10-1-3-11(4-2-10)17-9-12(15)14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9,13H2
InChI key
WGXAEWROXXXTPJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Legal Information
Product of ChemBridge Corp.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)