O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6ClN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-267-7
Beilstein/REAXYS Number:
114721
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
99%
Form:
liquid
Přihlásit se – pro zobrazení cen
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
form
liquid
bp
260-261 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI key
KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?