Merck
C66056
4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
99%
Synonyma:
Haloperidol metabolite I, 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4-Chlorophenyl)-4-piperidinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H14ClNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
211.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
254-479-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
137-140 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
InChI key
LZAYOZUFUAMFLD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)