Merck
C28707
4-Chlorobenzenemethanethiol
98%
Synonyma:
4-Chlorobenzyl mercaptan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClC6H4CH2SH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-395-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5893 (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
SCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChI key
GKQXPTHQTXCXEV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)