Merck
C11006
Carbohydrazide
98%
Synonyma:
1,3-Diaminourea, Carbodihydrazide, Carbonohydrazide, N,N′-Diaminourea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CO(NHNH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-837-2
Beilstein/REAXYS Number:
1747069
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
150-153 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)NN
InChI
1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
InChI key
XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbohydrazide can be used:
  • As an oxygen scavenger.
  • In the synthesis of polydentate Schiff base ligands with various aldehydes and ligands by condensation.
  • In the synthesis of trifluoromethyl-containing (E)-N′-arylidene-1H-pyrazole-1-carbohydrazides by cyclocondensation reaction which shows antioxidant and antimicrobial properties.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)