Přeskočit na
C0267
2-Chloroacetamide
≥98%
Synonyma:
Chloracetamide, alpha-Chloroacetamide
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 300,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 930,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 010,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
93.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-174-2
Beilstein/REAXYS Number:
878191
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
1 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
116-118 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloroacetamide, also known as alpha-Chloroacetamide, is a chlorinated organic compound commonly used as a precursor in the synthesis of amides and thioamides.
Application
2-Chloroacetamidecan be used as a reactant to synthesize:
  • 2-Amino-4-chloroquinolines via o-alkylation of 4-chloro-1H-quinolin-2-ones and subsequent Smiles rearrangement.
  • 2-(Formylaryloxy)acetamides by reacting with hydroxybenzaldehydes in the presence of potassium carbonate as a base.
  • Biarylamine derivatives via aluminum triflate-catalyzed direct amination of benzhydrols.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
227908.024128.18672
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
crystals
mp
116-118 °C (lit.)
mp
116-118 °C (lit.), 118-120 °C
mp
115-118 °C
mp
96-99 °C
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.0026 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroacetamide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?