Přejít k obsahu
BR474305
BRAND® transparent plastic staining tray
Holds 20 x slides, for use with transparent plastic staining trough
Synonyma:
Microscopy, Staining, Staining Accessories
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
BRAND 474305
Feature:
Holds 20 x slides, for use with transparent plastic staining trough
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 2 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
feature
Holds 20 x slides, for use with transparent plastic staining trough
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
BRAND 474305
Features and Benefits
  • BRAND® transparent plastic staining tray is ideal for various staining procedures including immunostaining.
  • Includes a lid to help maintain humidity and reduce evaporation.
  • The staining tray has a fold-down handle for easy and accurate staining.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)