Merck
BR466134
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 500 mL, 25 D 4
Synonyma:
Filter, Filter funnel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
10-16 μm
Material:
borosilicate glass
Capacity:
500 mL
Filter diam.:
9.5 cm
Manufacturer/tradename:
BRAND 466134
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass
manufacturer/tradename
BRAND 466134
capacity
500 mL
filter diam.
9.5 cm
pore size
10-16 μm
General description
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® filter funnel
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)