Merck
BR23758
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Synonyma:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121808
eCl@ss:
32070701
Volume measuring range:
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Material:
AR-Glass
Feature:
Schellbach stripe, graduated in white
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
AR-Glass
feature
Schellbach stripe, graduated in white
manufacturer/tradename
BRAND 23758
volume measuring range
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
bottle size
1000 mL
burette size
50 mL
General description
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)