Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 228,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41105108
228,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
transparent PVC
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 11525
General description
The BRAND® spare silicone tubing for automatic burettes and compact automatic burettes is made from transparent PVC, ensuring visibility for monitoring liquid flow. This durable tubing is designed for compatibility with both automatic and compact automatic burettes, providing a reliable solution for liquid transfer in laboratory settings. Its flexible construction allows for easy installation and adaptability to various configurations.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description - | description size 50 mL, BLAUBRAND®, clear borosilicate glass 3.3 | description size 25 mL, BLAUBRAND®, clear borosilicate glass 3.3 | description size 10 mL, BLAUBRAND®, clear borosilicate glass 3.3 |
| material transparent PVC | material clear borosilicate glass 3.3 | material clear borosilicate glass 3.3 | material clear borosilicate glass 3.3 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename BRAND 11525 | manufacturer/tradename BRAND 13948 | manufacturer/tradename BRAND 13946 | manufacturer/tradename BRAND 13943 |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?