Přejít k obsahu
BMSW1000100
Accuris F1 Grade Calibration Weight
100 g
Synonyma:
milligram calibration weight, top pan balance weight, top pan calibration
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41111502
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1000-100
General description
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)