Přejít k obsahu
BMSE3100E
Benchmark Accuris MyView Compact UV Transilluminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonyma:
ethidium bromide, gel imaging, gel casting, transillumination
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41106000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific E3100-E
General description
The myView Transilluminator has a surprisingly small footprint (smaller than a standard piece of paper). However, the viewing surface is large enough to accommodate a midsized gel or multiple smaller gels. The 16.5 x 13.5 cm filter glass is scratch resistant to allow band excision with a metal blade. The four 6W bulbs provide and evenly illuminated surface for viewing gels and capturing quality images.
Application
Electrophoresis
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)