Přejít k obsahu
BMSE3000
Benchmark Accuris UV Transilluminator
AC/DC input 115 V
Synonyma:
ethidium bromide, gel imaging, gel casting, transillumination
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41106000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
viewing area W 16 cm L 19 cm
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific E3000
spectral range measuring range
302 nm
General description
The Accuris UV Transilluminator is compact in design and offers dual intensity settings (50% and 100%). Optimal for the excitation of Ethidium Bromide, the 302n light source provides even illumination of the viewing surface. Includes hinged UV safety cover.
Application
Electrophoresis
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)