Přejít k obsahu
BMSD113210TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 1 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Synonyma:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization,BeadBug grinding beads
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
(zirconium)
grade
Molecular Biology (TriplePure)
packaging
pkg of 250 g
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1132-10TP
bead diam.
1 mm
compatibility
BeadBug and BeadBlaster
General description
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Application
Bead homogenization
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark Zirconium Bulk Beads
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)