Merck
BMSD113105
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.5 mm, acid washed
Synonyma:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
silica (glass)
packaging
pkg of 200 g
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1131-05
bead diam.
0.5 mm
compatibility
BeadBug and BeadBlaster
General description
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
Application
Bead homogenization
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark Silica Glass Bulk Beads
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)