Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 800,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific B2000-4-T150
Feature:
Holds 41 x 15 ml tubes
Material:
stainless steel
Packaging:
pack of 1 ea
3 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
stainless steel
feature
Holds 41 x 15 ml tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific B2000-4-T150
General description
MyBath™ mini water bath system tube rack accessories.
Legal Information
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 41 x 15 ml tubes | feature Holds 15 x 50 ml tubes | feature Holds 30 x 50 ml tubes | feature Holds 48 x 1.5/2.0 ml tubes |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific B2000-4-T150 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific B2000-4-T500 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific B2000-8-T500 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific B2000-4-T1520 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MyBath™ test tube rack
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?