pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41101504
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F65100-0000
battery power
2 AA
General description
Hand-held, cordless homogenizer features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many samples. Matched pestle tips and micro tubes can be used either with the homogenizer or with hand processing.
Features and Benefits
- Homogenize samples directly in their storage container
- Obtain thorough mixtures with the tight pestle-to-microtube tolerance
- Protect your samples—tubes and pestles are made from virgin polypropylene
Legal Information
Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?