Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
6 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 554,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122800
554,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polypropylene
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37920-0000
L
5 in. (127 mm)
General description
These polypropylene plastic forceps have serrated tips to ensure a firm grasp.
Features and Benefits
- Strong and durable
- Steam autoclavable up to 121ºC (250ºF)
Legal Information
Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material polypropylene | material plastic forceps (fluorocarbon) | material curved, sharp point PTFE-coated stainless steel forceps | material straight PTFE-coated stainless steel |
| L 5 in. (127 mm) | L 4.5 in. (114 mm) | L 3.875 in. (98 mm) , tip coating | L 98 mm |
| manufacturer/tradename Bel-Art F37920-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H37922-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H37940-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H37937-0000 |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 2 ea (48/case) | packaging pkg of 2 ea (48/case) |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?