Merck
B99405
2-tert-Butylphenol
99%
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CC6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-807-2
Beilstein/REAXYS Number:
1907120
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
WJQOZHYUIDYNHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
215.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
102 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)