Merck
B97208
2-tert-Butyl-4-methylphenol
99%
Synonyma:
2-tert-Butyl-p-cresol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-314-6
Beilstein/REAXYS Number:
1817645
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
244 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)