Přeskočit na
B89000
sec-Butylamine
99%
Synonyma:
(±)-sec-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
844,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 530,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH(NH2)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-732-7
Beilstein/REAXYS Number:
1361345
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
844,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3928 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
density
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
296643668516296651
description
99%
description
99%
description
97%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
-
bp
63 °C (lit.)
bp
63 °C (lit.)
bp
103 °C
bp
62.5 °C (lit.)
density
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.743 g/mL at 25 °C
density
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
mp
-
mp
-4 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under sec-Butylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-4.0 °F
flash_point_c
-20 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)