Merck
B88802
3,3-Dimethylbutyryl chloride
99%
Synonyma:
tert-Butylacetyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CCH2COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-356-4
Beilstein/REAXYS Number:
1740421
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
127-129 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)