Merck
B77401
2-Bromo-1-phenylpropane
96%
Synonyma:
(2-Bromopropyl)benzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2CH(Br)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
199.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-315-9
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, phenyl
SMILES string
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
InChI key
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
wgk
WGK 3
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)