Merck
B43205
2,2′-Bis(4,5-dimethylimidazole)
technical grade
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
190.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
273-955-6
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains 4,5-dimethyl-2,2′-biimidazole
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)