Merck
A902
Acetaldehyde diethyl acetal
99%
Synonyma:
1,1-Diethoxyethane, Acetal
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(OC2H5)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-310-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098310
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
20 mmHg ( 20 °C), 8 mmHg ( 8 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
446 °F
expl. lim.
10.4 %
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Acetaldehyde diethyl acetal can react with diketene to form ethyl 5-ethoxy-3-oxohexanoate in the presence of titanium chloride. It can also be used to synthesize mixed acetal glycosides via transacetalation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde diethyl acetal
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
<68.0 °F - closed cup
flash_point_c
< 20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)