Merck
A59654
5-Aminoindole
97%
Synonyma:
5-Indolamine, NSC 61452
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H8N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-977-2
Beilstein/REAXYS Number:
112348
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
mp
131-133 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,9H2
InChI key
ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Smac mimetics that bind to the BIR2 domain of the anti-apoptotic protein XIAP
  • Cytotoxic and antimitotic agents
  • Insulin-like growth factor 1 receptor inhibitors
  • Antitumoral agents
  • Factor Xa inhibitor
  • Potential antivascular agents
  • Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
  • Inhibitors of receptor tyrosine kinase with antiangiogenic effects
  • PKCθ inhibitors
  • HIV protease inhibitors
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)