O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H7N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
125.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-612-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)nc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3O/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
InChI key
KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?