Merck
A52005
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
95%
Synonyma:
Acetylacetoneguanidine
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H9N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
123.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-181-5
Beilstein/REAXYS Number:
110735
MDL number:
Assay:
95%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
crystals
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)