Hlavní dokumenty
A38401
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H10N2 · HCl · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
248.71
Beilstein/REAXYS Number:
3707637
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
300 °C (lit.)
λmax
400 nm
420 nm (2nd)
SMILES string
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
InChI key
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mutagen.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)