Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 320,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 420,00 Kč |
O této položce
1 320,00 Kč
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.614 (lit.)
bp
85-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 99% | assay 98% | assay 97% |
| form liquid | form powder | form liquid | form - |
| bp 85-90 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp 293 °C (lit.) | bp 214 °C (lit.) | bp 289-290 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.614 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.5318 (lit.) | refractive index - |
| density 1.112 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.026 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Aminoacetophenone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?