Merck
94098
Drying pearls orange
Synonyma:
Aluminum silicate, Silica gel orange
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41123003
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
heavy metal free
Quality Segment
form
beads
capacity
>30 % absorption capacity (water)(at 80% rel. humidity, 25°C)
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Drying pearls Orange (Silica gel orange), commonly used as a drying agent in laboratories, is suitable for drying all gases and solids. It is used in desiccators, drying towers, and absorption tubes. Silica gel orange provides longer storage conditions due to its large surface area which enables high absorption capacity. It also changes its color from orange to colorless after moisture absorption (approx. 6 wt% load).
Preparation Note
regeneration by drying at 130 - 160 °C; do not heat above 160 °C
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)