Merck
939692
Poly(glycerol sebacate) methacrylate
degree of methacrylation 20%, contains 150 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyma:
PGS-MA
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH2CH(O2C4H5)CH2OOC(CH2)8COO]n
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32150211
Přihlásit se – pro zobrazení cen
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
(liquid/paste)
contains
150 ppm MEHQ as inhibitor
color
white/yellow
storage temp.
−20°C
General description
Poly(glycerol sebacate) methacrylate (PGS-MA) is a photopolymerizable biodegradable elastomer with tunable mechanical properites that can be used for bioprinting, tissue engineering, and regenerative medicine applications including cardiac, nerve, and muscle tissues. PGS is derived from the naturally occuring metabolites glycerol and sebacic acid, which have both been used for FDA approved biomedical applications. The polymer backbone contains ester bonds that can undergo hydrolytic degradation and can also be covalently crosslinked to form a 3D network at higher temperatures under vacuum. The addition of the methacrylate functional groups provides another mechanism of crosslinking via photopolymerization. The PGS-MA can be quickly and efficiently crosslinked under the exposure of UV and visible light in the presence of a photoinitiatior.
Application
  • Soft tissue engineering such as blood vessels, cornea and nerve tissue
  • Orthopedic implants and regenerative medicine application like muscle tissues
  • Nanoparticle formulation and drug delivery systems
  • Flexible wearable or implantable bioelectronic applications
Features and Benefits
  • Flexible elastomer with tunable mechanical properties
  • Higher reversible deformation properties
  • Shape memory
  • Bioresorbable polymer
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
150-76-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)